Principaux documents
ENAH93E74DCB
Enamine
8,8-difluorodispiro[3.1.3^{6}.1^{4}]decane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.23
Numéro MDL:
Iupac Name
8,8-difluorodispiro[3.1.3(6).1(4)]decane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14F2O2/c12-11(13)5-10(6-11)3-9(4-10)1-7(2-9)8(14)15/h7H,1-6H2,(H,14,15)
Clé InChI
ZBAZLXIDEDSHIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493533
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493533