Principaux documents
ENAH93E74D76
Enamine
lithium(1+) 2-(3,6-dichloropyridazin-4-yl)acetate
100 MG
145,00 $US
145,00 $US
Disponibilité
Date d'expédition estimée le08 mars 2025
Changer de vue
100 MG
145,00 $US
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.95
Numéro MDL:
145,00 $US
Disponibilité
Date d'expédition estimée le08 mars 2025
Iupac Name
lithium 2-(3,6-dichloropyridazin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O2.Li/c7-4-1-3(2-5(11)12)6(8)10-9-4;/h1H,2H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
KWZRHOBUPAOZEM-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7564111
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7564111