Principaux documents
ENAH93E74D2C
Enamine
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
10 G
4 909,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-26621258-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
10 G
4 909,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26621258-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)6-3-2-5(8)4-11-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
KQGUEJHHBPAHTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621258
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621258