Principaux documents
ENAH93E74D08
Enamine
3-ethoxypiperidin-4-one; trifluoroacetic acid
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1 255,80 €
2.5 G
2 460,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-26624256-100MG
435,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1 255,80 €
2.5 G
2 460,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26624256-100MG
435,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethoxypiperidin-4-one 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H13NO2.C2HF3O2/c1-2-10-7-5-8-4-3-6(7)9;3-2(4,5)1(6)7/h7-8H,2-5H2,1H3;(H,6,7)
Clé InChI
GFFOVOQECCPYNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624256
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624256