Principaux documents
ENAH93E74B2C
Enamine
1-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}azetidin-3-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
50 MG
516,10 €
100 MG
674,70 €
250 MG
963,30 €
500 MG
1 517,10 €
1 G
1 946,10 €
2.5 G
3 814,20 €
5 G
5 643,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-7549313-50MG
516,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
516,10 €
100 MG
674,70 €
250 MG
963,30 €
500 MG
1 517,10 €
1 G
1 946,10 €
2.5 G
3 814,20 €
5 G
5 643,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.43
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7549313-50MG
516,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)azetidin-3-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C24H20N2O5/c27-22-10-9-15(23(28)29)11-26(22)16-12-25(13-16)24(30)31-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-11,16,21H,12-14H2,(H,28,29)
Clé InChI
ARKMLRZFIFOJQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549313
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549313