Key Documents
ENAH93E74B03
Enamine
5-chloro-6-iodo-2,3-dihydro-1H-indene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.52
Numéro MDL:
Pf
46-47
Iupac Name
5-chloro-6-iodo-2,3-dihydro-1H-indene
Inchi Code
1S/C9H8ClI/c10-8-4-6-2-1-3-7(6)5-9(8)11/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
QCTVGMYHFMZNLH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7499445
Melting Point
46-47
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7499445