Principaux documents
ENAH93E74ACC
Enamine
sodium 5-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1 255,80 €
2.5 G
2 460,90 €
5 G
3 641,30 €
10 G
5 397,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-26623943-100MG
435,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1 255,80 €
2.5 G
2 460,90 €
5 G
3 641,30 €
10 G
5 397,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26623943-100MG
435,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 5-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H19N3O4S.Na/c1-13(2,3)20-12(19)16-6-4-8(5-7-16)9-14-15-10(21-9)11(17)18;/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
Clé InChI
CLUUFWDWKYINKM-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623943
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623943