Principaux documents
ENAH93E749D1
Enamine
2-[(3Z)-8-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-fluoro-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylidene]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.32
Numéro MDL:
Iupac Name
(Z)-2-((1R,2S,5S)-8-(tert-butoxycarbonyl)-2-fluoro-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylidene)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H20FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-9-4-5-10(16)12(15)8(6-9)7-11(17)18/h7,9-10,12H,4-6H2,1-3H3,(H,17,18)/b8-7-
Clé InChI
VYJXRLGFHGFCBD-FPLPWBNLSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546598
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546598