Principaux documents
ENAH93E7499A
Enamine
methyl 2-(aminomethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate hydrochloride
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-26622380-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26622380-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(aminomethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N5O2.ClH/c1-15-7(14)5-3-10-8-11-6(2-9)12-13(8)4-5;/h3-4H,2,9H2,1H3;1H
Clé InChI
BKIQNMAFKDECEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622380
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622380