Principaux documents
ENAH93E74938
Enamine
1-(6-chloropyridin-3-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
50 MG
304,20 €
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1 255,80 €
2.5 G
2 460,90 €
5 G
3 641,30 €
10 G
5 397,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-22169240-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1 255,80 €
2.5 G
2 460,90 €
5 G
3 641,30 €
10 G
5 397,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-22169240-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(6-chloropyridin-3-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-7-2-1-6(5-11-7)8(10)3-4-8;/h1-2,5H,3-4,10H2;1H
Clé InChI
LNWSXCFZULWRDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22169240
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22169240