Principaux documents
ENAH93E74847
Enamine
tert-butyl 6-(aminomethyl)-6-methyl-1,4-oxazepane-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-(aminomethyl)-6-methyl-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-5-6-16-9-12(4,7-13)8-14/h5-9,13H2,1-4H3
Clé InChI
FMEBLUUGDBXXLL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536809
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536809