Key Documents
ENAH93E747ED
Enamine
2-chloro-5,6-dimethoxyquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5,6-dimethoxyquinoline
Inchi Code
1S/C11H10ClNO2/c1-14-9-5-4-8-7(11(9)15-2)3-6-10(12)13-8/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
GJMJISROCJIBKU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667055
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667055