Principaux documents
ENAH93E7468B
Enamine
1-bromo-4-(2,2-difluoroethoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.04
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4,8H,5H2
Clé InChI
RQBDHUILPDSTMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537496
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537496