Principaux documents
ENAH93E74673
Enamine
2-iodo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
2.5 G
2 192,60 €
5 G
3 222,20 €
10 G
4 758,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-1655880-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
2.5 G
2 192,60 €
5 G
3 222,20 €
10 G
4 758,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1655880-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-iodo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-5)8(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
HOOAKBIDTVTQCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655880
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655880