Key Documents
ENAH93E744E2
Enamine
5-bromo-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.92
Numéro MDL:
Pf
80-81
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Clé InChI
VYKYVFPHGKLLDF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774757
Melting Point
80-81
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774757