Principaux documents
ENAH93E743BF
Enamine
ethyl 3-[(2-bromopyridin-4-yl)oxy]-2-acetamidopropanoate
100 MG
1 116,20 €
250 MG
1 573,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-7462564-100MG
1 116,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
1 116,20 €
250 MG
1 573,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7462564-100MG
1 116,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl N-acetyl-O-(2-bromopyridin-4-yl)serinate
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O4/c1-3-18-12(17)10(15-8(2)16)7-19-9-4-5-14-11(13)6-9/h4-6,10H,3,7H2,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
GGUXGHNNOCTWJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7462564
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7462564