Principaux documents
ENAH93E741CF
Enamine
1-[2-hydroxy-6-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]ethan-1-one
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1 448,20 €
1 G
1 857,70 €
2.5 G
3 641,30 €
5 G
5 385,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-9797049-50MG
431,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1 448,20 €
1 G
1 857,70 €
2.5 G
3 641,30 €
5 G
5 385,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-9797049-50MG
431,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-hydroxy-6-(pyrrolidin-1-yl)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-9(14)12-10(5-4-6-11(12)15)13-7-2-3-8-13/h4-6,15H,2-3,7-8H2,1H3
Clé InChI
ANURFMMWJJNPJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9797049
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9797049