ENAH93E741A6
Enamine
4-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)butanamide
Réf. du fournisseur: EN300-8502112-100MG
406,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-8502112-100MG
406,40 €
Pf
99-103
Iupac Name
4-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)butanamide
Inchi Code
1S/C8H9Cl2NOS/c9-6-4-5(8(10)13-6)2-1-3-7(11)12/h4H,1-3H2,(H2,11,12)
Clé InChI
PUESDYQRGIMLNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8502112