Principaux documents
ENAH93E740C3
Enamine
4-(2-methylpentan-2-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.27
Numéro MDL:
Pf
37-38
Iupac Name
4-(2-methylpentan-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C12H18O/c1-4-9-12(2,3)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13H,4,9H2,1-3H3
Clé InChI
OPMIBQSFIUJNAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24211515
Melting Point
37-38
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24211515