Principaux documents
ENAH93E740B6
Enamine
3-hydroxy-1-(prop-2-en-1-yl)piperidine-2,6-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-allyl-3-hydroxypiperidine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-2-5-9-7(11)4-3-6(10)8(9)12/h2,6,10H,1,3-5H2
Clé InChI
APYZBKDPOPKNFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537700
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537700