Key Documents
ENAH93E73FD3
Enamine
6-(aminomethyl)spiro[3.3]heptan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.67
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(aminomethyl)spiro[3.3]heptan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-5-6-3-8(4-6)2-1-7(8)10;/h6-7,10H,1-5,9H2;1H
Clé InChI
JFEDQQDIZRLUGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621534
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621534