Principaux documents
ENAH93E73FC0
Enamine
2-amino-1,3-benzothiazol-7-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.2
Numéro MDL:
Pf
124-125
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazol-7(6H)-one
Inchi Code
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
Clé InChI
AMBHNZCZUDCPCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266994
Melting Point
124-125
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266994