ENAH93E73F45
Enamine
6-bromohex-2-yne
Réf. du fournisseur: EN300-2964831-100MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-2964831-100MG
391,30 €
Iupac Name
6-bromo-2-hexyne
Inchi Code
1S/C6H9Br/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H2,1H3
Clé InChI
SRGQSRAWFLVYQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2964831