Principaux documents
ENAH93E73EF5
Enamine
2-amino-3-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11FN2O.ClH/c9-8-6(2-1-3-11-8)4-7(10)5-12;/h1-3,7,12H,4-5,10H2;1H
Clé InChI
RJTCVPGNGVTZSD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678833
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678833