Principaux documents
ENAH93E73E97
Enamine
2-(3-methyl-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)acetohydrazide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-methyl-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1(2H)-ylidene)acetohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N4O2.ClH/c1-15-11(17)8-5-3-2-4-7(8)9(14-15)6-10(16)13-12;/h2-6,14H,12H2,1H3,(H,13,16);1H
Clé InChI
VNZGVANKWDHEAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26632217
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26632217