Principaux documents
ENAH908237A2
Enamine
5-acetyl-2-ethoxybenzene-1-sulfonyl chloride
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-7549285-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.71
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7549285-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-acetyl-2-ethoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO4S/c1-3-15-9-5-4-8(7(2)12)6-10(9)16(11,13)14/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
FWHHDDMOXZTIIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549285
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549285