Principaux documents
ENAH90823741
Enamine
4-methyl-3-oxopiperazine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-3-oxopiperazine-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3O2.ClH/c1-9-3-2-8-4(5(7)10)6(9)11;/h4,8H,2-3H2,1H3,(H2,7,10);1H
Clé InChI
DHEKAQPGYHHONL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494151
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494151