Principaux documents
ENAH908235DF
Enamine
4-(1,1-difluoroethyl)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.62
Numéro MDL:
Pf
157-159
Iupac Name
4-(1,1-difluoroethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F2N.ClH/c1-8(9,10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5H,11H2,1H3;1H
Clé InChI
VIJDABDKIICFBS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471940
Melting Point
157-159
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471940