Principaux documents
ENAH908235B5
Enamine
4-methyl-6-nitroquinolin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
Numéro MDL:
Pf
306-308
Iupac Name
4-methyl-6-nitro-2-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C10H9N3O2/c1-6-4-10(11)12-9-3-2-7(13(14)15)5-8(6)9/h2-5H,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
AGXNZSRBMMYQOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493834
Melting Point
306-308
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493834