Principaux documents
ENAH9082345C
Enamine
6-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1 741,50 €
5 G
2 556,60 €
10 G
3 768,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-101635-100MG
344,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1 741,50 €
5 G
2 556,60 €
10 G
3 768,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-101635-100MG
344,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
61-62
Iupac Name
6-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c1-4-2-8-5(7-4)9-3-6-8/h2-3H,1H3
Clé InChI
QMGBTAFRWOYLHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101635
Melting Point
61-62
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101635