Principaux documents
ENAH908233B3
Enamine
1-ethenyl-2,5-dihydro-1H-1lambda5-phosphol-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-vinyl-2,5-dihydrophosphole 1-oxide
Inchi Code
1S/C6H9OP/c1-2-8(7)5-3-4-6-8/h2-4H,1,5-6H2
Clé InChI
PHDYGZFSVKMMRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445721
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445721