Principaux documents
ENAH9082335C
Enamine
3-(4-fluorophenyl)azetidine-1-carboxamide
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1 355,40 €
1 G
1 724,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-7494388-50MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1 355,40 €
1 G
1 724,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7494388-50MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)azetidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H11FN2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-13(6-8)10(12)14/h1-4,8H,5-6H2,(H2,12,14)
Clé InChI
XIWWDDUXQIRRDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494388
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494388