Principaux documents
ENAH90823125
Enamine
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
100 MG
169,00 €
250 MG
240,50 €
500 MG
448,50 €
1 G
600,60 €
2.5 G
1 175,20 €
5 G
1 740,70 €
10 G
2 580,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-7549147-100MG
169,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
169,00 €
250 MG
240,50 €
500 MG
448,50 €
1 G
600,60 €
2.5 G
1 175,20 €
5 G
1 740,70 €
10 G
2 580,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7549147-100MG
169,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H11F2N/c13-9-3-4-11(14)10(7-9)12(8-15)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2
Clé InChI
VZZQYPYLUHXRMK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549147
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549147