Principaux documents
ENAH90822FEF
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,3-benzodiazol-4-one
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-102342-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-102342-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
221-222
Iupac Name
1,5,6,7-tetrahydro-4H-benzo[d]imidazol-4-one
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-6-3-1-2-5-7(6)9-4-8-5/h4H,1-3H2,(H,8,9)
Clé InChI
RBTNKOKYJAHDSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102342
Melting Point
221-222
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102342