Principaux documents
ENAH90822F85
Enamine
methyl 5,5,5-trifluoro-3-oxopentanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.11
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5,5,5-trifluoro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H7F3O3/c1-12-5(11)2-4(10)3-6(7,8)9/h2-3H2,1H3
Clé InChI
NIQRIYYEIXZIJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4296270