Principaux documents
ENAH90822C4E
Enamine
3-[1-(3,5-dichlorophenyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]propanoic acid
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-7500423-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7500423-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-(3,5-dichlorophenyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H10Cl2N2O4/c13-6-3-7(14)5-8(4-6)16-11(19)9(15-12(16)20)1-2-10(17)18/h3-5,9H,1-2H2,(H,15,20)(H,17,18)
Clé InChI
VECULOGGSJZUJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500423
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500423