Principaux documents
ENAH90822BDD
Enamine
5-chloro-1-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.62
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-1-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-4-6(8(12)13)7(9)11(10-4)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
PAYRLENZKCTEGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2910826
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2910826