Principaux documents
ENAH90822B47
Enamine
4-ethenyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-vinyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-3-5-4-8-9(2)6(5)7(10)11/h3-4H,1H2,2H3,(H,10,11)
Clé InChI
PPGIYPJJDGIORN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6389361
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6389361