Principaux documents
ENAH908229E9
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[4-(difluoromethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.32
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(4-(difluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C15H19F2NO4/c1-15(2,3)22-14(21)18-11(13(19)20)8-9-4-6-10(7-5-9)12(16)17/h4-7,11-12H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
Clé InChI
XQJLWWUJMDZGLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3400046
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3400046