ENAH908228EA
Enamine
tert-butyl 3-[(2-aminoethyl)(methyl)amino]propanoate
Réf. du fournisseur: EN300-7549182-100MG
318,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7549182-100MG
318,50 €
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-aminoethyl)(methyl)amino)propanoate
Inchi Code
1S/C10H22N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)5-7-12(4)8-6-11/h5-8,11H2,1-4H3
Clé InChI
ONBDLQYPEBXVGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549182