Principaux documents
ENAH9082267B
Enamine
5-bromo-6-fluoro-N-methylpyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.03
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-6-fluoro-N-methylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2/c1-9-5-3-2-4(7)6(8)10-5/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
DGYJVRIDGJGFGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542676
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542676