Principaux documents
ENAH9082260A
Enamine
3-[1-(aminomethyl)cyclopropyl]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.69
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-(aminomethyl)cyclopropyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c12-7-11(4-5-11)9-3-1-2-8(6-9)10(13)14;/h1-3,6H,4-5,7,12H2,(H,13,14);1H
Clé InChI
QRMMJVGVMYTPMO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536945
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536945