Principaux documents
ENAH9082240C
Enamine
1-bromo-3-(4-fluorobenzenesulfonyl)bicyclo[1.1.1]pentane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.17
Numéro MDL:
Pf
163-164
Iupac Name
1-bromo-3-((4-fluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Inchi Code
1S/C11H10BrFO2S/c12-10-5-11(6-10,7-10)16(14,15)9-3-1-8(13)2-4-9/h1-4H,5-7H2
Clé InChI
FNGKQLGUMQDQCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542618
Melting Point
163-164
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542618