Principaux documents
ENAH9082232C
Enamine
(1S)-cyclohex-3-en-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(S)-cyclohex-3-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-2,6H,3-5,7H2;1H/t6-;/m1./s1
Clé InChI
OTEBFUBTLSFFRL-FYZOBXCZSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500544
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500544