ENAH908221E7
Enamine
4-(prop-2-yn-1-yl)cyclohex-2-en-1-one
Réf. du fournisseur: EN300-7492389-50MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7492389-50MG
391,30 €
Iupac Name
4-(prop-2-yn-1-yl)cyclohex-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C9H10O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h1,4,6,8H,3,5,7H2
Clé InChI
IMWMKEOKKBQLDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492389