Principaux documents
ENAH9082217B
Enamine
(3-ethynyl-4-methylmorpholin-3-yl)methanol
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1 092,80 €
1 G
1 389,20 €
2.5 G
2 678,80 €
5 G
3 941,10 €
10 G
5 823,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-7493637-50MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1 092,80 €
1 G
1 389,20 €
2.5 G
2 678,80 €
5 G
3 941,10 €
10 G
5 823,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7493637-50MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-ethynyl-4-methylmorpholin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-3-8(6-10)7-11-5-4-9(8)2/h1,10H,4-7H2,2H3
Clé InChI
DAFRBUFSJQHZKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493637