Principaux documents
ENAH90822038
Enamine
N-tert-butyl-2-hydroxybenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Pf
82-83
Iupac Name
N-(tert-butyl)-2-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)12-10(14)8-6-4-5-7-9(8)13/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
Clé InChI
VLKWLCAFNMVMNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544697
Melting Point
82-83
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544697