Principaux documents
ENAH90821FEF
Enamine
5-(trimethylsilyl)pent-1-en-4-yn-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
5-(trimethylsilyl)-1-penten-4-yn-3-ol
Inchi Code
1S/C8H14OSi/c1-5-8(9)6-7-10(2,3)4/h5,8-9H,1H2,2-4H3
Clé InChI
FZXPLTZXRLCCRC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549156