Principaux documents
ENAH90821F90
Enamine
{5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-yl}methanol hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.08
Numéro MDL:
Iupac Name
(6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-yl)methanol hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H10N2O.BrH/c10-5-6-1-3-9-4-2-8-7(6)9;/h2,4,6,10H,1,3,5H2;1H
Clé InChI
NBXYSBNVOZCASV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544051
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544051