Principaux documents
ENAH90821F87
Enamine
3-(trichloromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.92
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(trichloromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6Cl3NO.ClH/c5-4(6,7)3(9)1-8-2-3;/h8-9H,1-2H2;1H
Clé InChI
BUERWUWMLCKGQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7562699
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7562699